주요 문서
ENA258389801
Enamine
2-(3-formylphenoxy)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.19
MDL number:
Iupac Name
2-(3-formylphenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-7(10(12)13)14-9-4-2-3-8(5-9)6-11/h2-7H,1H3,(H,12,13)
InChI key
RQNVJMDOWVHJHD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59951
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59951
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)