주요 문서
ENA258389526
Enamine
3-(4-methylphenoxy)propan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.24
MDL number:
Iupac Name
3-(4-methylphenoxy)propylamine
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-9-3-5-10(6-4-9)12-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8,11H2,1H3
InChI key
JHKXVSGKKYHYJR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59452
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59452
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)