주요 문서
ENA258389371
Enamine
4-[ethyl(propan-2-yl)amino]benzoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.73
MDL number:
Iupac Name
4-[ethyl(isopropyl)amino]benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO2.ClH/c1-4-13(9(2)3)11-7-5-10(6-8-11)12(14)15;/h5-9H,4H2,1-3H3,(H,14,15);1H
InChI key
JCYLOMDWPFYPFE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59544
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59544
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)