주요 문서
ENA258389353
Enamine
octahydroimidazolidino[1,5-a]pyridin-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.19
MDL number:
mp
73-75
Iupac Name
hexahydroimidazo[1,5-a]pyridin-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c10-7-8-5-6-3-1-2-4-9(6)7/h6H,1-5H2,(H,8,10)
InChI key
QIWVINXQBDDSBJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57139
Melting Point
73-75
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57139
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)