주요 문서
ENA250699125
Enamine
5-sulfamoylthiophene-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.23
MDL number:
mp
198-200
Iupac Name
5-(aminosulfonyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5NO4S2/c6-12(9,10)4-2-1-3(11-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)(H2,6,9,10)
InChI key
UNYIGTMICVNVJR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59386
Melting Point
198-200
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59386
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)