주요 문서
ENA250698708
Enamine
2-chloro-N-[1-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]propanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
290.77
MDL number:
Iupac Name
N-{1-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl}-2-chloropropanamide
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O3S/c1-7(12)11(15)14-8(2)9-3-5-10(6-4-9)18(13,16)17/h3-8H,1-2H3,(H,14,15)(H2,13,16,17)
InChI key
AYMWXTIHOJTITC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28029
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28029
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)