주요 문서
ENA250698562
Enamine
{1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidin-3-yl}methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.26
MDL number:
Iupac Name
{1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyrrolidinyl}methanamine
Inchi Code
1S/C12H15F3N2O/c13-12(14,15)18-11-3-1-10(2-4-11)17-6-5-9(7-16)8-17/h1-4,9H,5-8,16H2
InChI key
ZPAJVKGSUPURKS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56568
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56568
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)