주요 문서
ENA250698337
Enamine
2,2-difluoro-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.12
MDL number:
Iupac Name
difluoro(4-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3N/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(10,11)5-12/h1-4H
InChI key
HNQWMZOIYDDHSO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55799
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)