주요 문서
ENA249152534
Enamine
2-(pyridin-2-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.22
MDL number:
Iupac Name
2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6N2O2S/c12-9(13)7-5-14-8(11-7)6-3-1-2-4-10-6/h1-5H,(H,12,13)
InChI key
KJHHLEKGRGFSQH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55653
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55653
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)