주요 문서
ENA249152271
Enamine
3-amino-1-[(furan-2-yl)methyl]urea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.16
MDL number:
Iupac Name
N-(2-furylmethyl)hydrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c7-9-6(10)8-4-5-2-1-3-11-5/h1-3H,4,7H2,(H2,8,9,10)
InChI key
QDPVGVAUSXDJJG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56046
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56046
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)