주요 문서
ENA249152257
Enamine
2-(carbamoylamino)hexanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.2
MDL number:
mp
169-170
Iupac Name
N-(aminocarbonyl)norleucine
Inchi Code
1S/C7H14N2O3/c1-2-3-4-5(6(10)11)9-7(8)12/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)(H3,8,9,12)
InChI key
CRTBNFJSWPZSQM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55744
Melting Point
169-170
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55744
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)