주요 문서
ENA245488087
Enamine
3-tert-butyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
MDL number:
Iupac Name
3-tert-butyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
Inchi Code
1S/C10H18O/c1-10(2,3)7-4-5-8-9(6-7)11-8/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
BWERZOKUEPUTTM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55510
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55510
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)