주요 문서
ENA245487879
Enamine
3-amino-1-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]urea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.25
MDL number:
Iupac Name
N-[2-(2-thienyl)ethyl]hydrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H11N3OS/c8-10-7(11)9-4-3-6-2-1-5-12-6/h1-2,5H,3-4,8H2,(H2,9,10,11)
InChI key
WSMCGJIRMWLENL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55974
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55974
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)