주요 문서
ENA245487456
Enamine
{2-[(6-bromonaphthalen-2-yl)oxy]ethyl}(methyl)amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
316.62
MDL number:
Iupac Name
N-{2-[(6-bromo-2-naphthyl)oxy]ethyl}-N-methylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14BrNO.ClH/c1-15-6-7-16-13-5-3-10-8-12(14)4-2-11(10)9-13;/h2-5,8-9,15H,6-7H2,1H3;1H
InChI key
DILLPQADXXGCFB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55352
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55352
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)