주요 문서
ENA245487203
Enamine
2-phenyl-6-propyl-3,4-dihydropyrimidin-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.27
MDL number:
mp
150-151
Iupac Name
2-phenyl-6-propyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c1-2-6-11-9-12(16)15-13(14-11)10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-9H,2,6H2,1H3,(H,14,15,16)
InChI key
KRSOVLHLLUQZRA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55231
Melting Point
150-151
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55231
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)