주요 문서
ENA245487136
Enamine
5-methylthiophene-2-carbohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.21
MDL number:
Iupac Name
5-methyl-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C6H8N2OS/c1-4-2-3-5(10-4)6(9)8-7/h2-3H,7H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
HMBLMUIDVHBCOW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55126
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55126
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)