주요 문서
ENA245487057
Enamine
N-(2-aminoethyl)furan-3-carboxamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.63
MDL number:
Iupac Name
N-(2-aminoethyl)-3-furamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2.ClH/c8-2-3-9-7(10)6-1-4-11-5-6;/h1,4-5H,2-3,8H2,(H,9,10);1H
InChI key
YIGVXLZVNRLFFU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53847
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53847
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)