주요 문서
ENA245486873
Enamine
{2-[(dimethylamino)methyl]phenyl}methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.24
MDL number:
Iupac Name
{2-[(dimethylamino)methyl]phenyl}methanol
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-11(2)7-9-5-3-4-6-10(9)8-12/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
InChI key
KCSZGCNCOFOSQD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53811
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53811
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)