주요 문서
ENA245486679
Enamine
2-tert-butyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.25
MDL number:
Iupac Name
2-tert-butyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c1-8(2,3)7-9-6(4-10)5-11-7/h4-5H,1-3H3
InChI key
FRDJFHQNSCNWED-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54396
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54396
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)