주요 문서
ENA245486649
Enamine
1-[(thiophen-2-yl)methyl]piperidin-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.29
MDL number:
Iupac Name
1-(2-thienylmethyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C10H13NOS/c12-9-3-5-11(6-4-9)8-10-2-1-7-13-10/h1-2,7H,3-6,8H2
InChI key
NPPMKIGUADGFMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54358
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54358
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)