주요 문서
ENA245486448
Enamine
3-amino-N-(6-methylpyridin-2-yl)propanamide dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.14
MDL number:
Iupac Name
3-amino-N-(6-methyl-2-pyridinyl)propanamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O.2ClH/c1-7-3-2-4-8(11-7)12-9(13)5-6-10;;/h2-4H,5-6,10H2,1H3,(H,11,12,13);2*1H
InChI key
YKWQLDJCCKXYDL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54057
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54057
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)