주요 문서
ENA245486403
Enamine
potassium 2-[(furan-2-yl)methoxy]acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
Iupac Name
potassium (2-furylmethoxy)acetate
Inchi Code
1S/C7H8O4.K/c8-7(9)5-10-4-6-2-1-3-11-6;/h1-3H,4-5H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
HBDXKTBGJBNQLT-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54001
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54001
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)