주요 문서
ENA245486270
Enamine
6-chloro-3-(prop-2-en-1-yloxy)pyridine-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.62
MDL number:
Iupac Name
3-(allyloxy)-6-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c1-2-5-13-8-3-4-9(10)12-7(8)6-11/h2-4H,1,5H2
InChI key
BZKLCWNBRLBTSC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54523
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54523
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)