주요 문서
ENA245486030
Enamine
2-(cyclopropylamino)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
96.13
MDL number:
Iupac Name
(cyclopropylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H8N2/c6-3-4-7-5-1-2-5/h5,7H,1-2,4H2
InChI key
FSDQBPDUZVGCQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53615
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53615
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)