주요 문서
ENA245485536
Enamine
[(4-sulfamoylphenyl)methyl]urea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.26
MDL number:
mp
183-185
Iupac Name
4-{[(aminocarbonyl)amino]methyl}benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11N3O3S/c9-8(12)11-5-6-1-3-7(4-2-6)15(10,13)14/h1-4H,5H2,(H3,9,11,12)(H2,10,13,14)
InChI key
MKLIHIQQRVXEQU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52836
Melting Point
183-185
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52836
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)