주요 문서
ENA245485457
Enamine
N1-benzyl-2-chlorobenzene-1,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.71
MDL number:
Iupac Name
N~1~-benzyl-2-chloro-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C13H13ClN2/c14-12-8-11(15)6-7-13(12)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16H,9,15H2
InChI key
XFSGBXYTDKQHRA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52705
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52705
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)