주요 문서
ENA245485370
Enamine
2-(3-aminopiperidin-1-yl)acetamide dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.14
MDL number:
Iupac Name
2-(3-amino-1-piperidinyl)acetamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N3O.2ClH/c8-6-2-1-3-10(4-6)5-7(9)11;;/h6H,1-5,8H2,(H2,9,11);2*1H
InChI key
HEVXWPNDJKIYMF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52212
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52212
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)