주요 문서
ENA245485326
Enamine
2-bromo-7-ethyl-5H-[1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.11
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-7-ethyl-5H-[1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
Inchi Code
1S/C7H6BrN3OS/c1-2-4-3-5(12)11-7(9-4)13-6(8)10-11/h3H,2H2,1H3
InChI key
YUWKSPYNEOVDQO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51226
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51226
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)