주요 문서
ENA245485308
Enamine
1-[(oxiran-2-yl)methyl]pyrrolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
1-(2-oxiranylmethyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-7-2-1-3-8(7)4-6-5-10-6/h6H,1-5H2
InChI key
ZNCCGGMWVUBVBO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50559
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50559
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)