주요 문서
ENA245485203
Enamine
N-ethyl-3,4-dimethoxyaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.23
MDL number:
Iupac Name
N-ethyl-3,4-dimethoxyaniline
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-4-11-8-5-6-9(12-2)10(7-8)13-3/h5-7,11H,4H2,1-3H3
InChI key
PEQJBOMPGWYIRO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32803
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32803
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)