주요 문서
ENA238713672
Enamine
4-methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.18
MDL number:
Iupac Name
4-methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c1-6-2-3-7(13)8(4-6)14-5-9(10,11)12/h2-4H,5,13H2,1H3
InChI key
YSVIJBXNRJVSBO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52480
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52480
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)