주요 문서
ENA238713634
Enamine
4-(1H-pyrrol-1-yl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.21
MDL number:
Iupac Name
4-(1H-pyrrol-1-yl)benzamide
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c12-11(14)9-3-5-10(6-4-9)13-7-1-2-8-13/h1-8H,(H2,12,14)
InChI key
RUVGWFCTTWSCRR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52405
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52405
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)