주요 문서
ENA238713105
Enamine
ethyl 5-amino-2-chlorobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.64
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-amino-2-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-2-13-9(12)7-5-6(11)3-4-8(7)10/h3-5H,2,11H2,1H3
InChI key
OCMMZRKNONEJAO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51816
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51816
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)