주요 문서
ENA238713094
Enamine
1-(2-methylpropanoyl)piperidine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.25
MDL number:
Iupac Name
1-isobutyryl-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-7(2)9(12)11-6-4-3-5-8(11)10(13)14/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
MQRWLGCCLNOSLL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51803
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51803
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)