주요 문서
ENA238712994
Enamine
(2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.18
MDL number:
Iupac Name
(2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-6-2-5(3-7)8-4/h2,7H,3H2,1H3
InChI key
UGNOVENEUBRGNI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51639
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51639
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)