주요 문서
ENA238712901
Enamine
(3-bromobutyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.12
MDL number:
Iupac Name
(3-bromobutyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H13Br/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3
InChI key
BVPCLVMIRNEUBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51433
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51433
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)