주요 문서
ENA238712842
Enamine
1-(2,4-dimethoxybenzoyl)piperazine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.76
MDL number:
Iupac Name
1-(2,4-dimethoxybenzoyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O3.ClH/c1-17-10-3-4-11(12(9-10)18-2)13(16)15-7-5-14-6-8-15;/h3-4,9,14H,5-8H2,1-2H3;1H
InChI key
QSKADUPMAWCVTO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51332
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51332
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)