주요 문서
ENA238712737
Enamine
3-methyl-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.26
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-1-(2-thienyl)-1-butanone
Inchi Code
1S/C9H12OS/c1-7(2)6-8(10)9-4-3-5-11-9/h3-5,7H,6H2,1-2H3
InChI key
HPNIWPZCGICRIJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51137
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51137
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)