주요 문서
ENA238712435
Enamine
4-amino-N-(prop-2-en-1-yl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.22
MDL number:
Iupac Name
N-allyl-4-aminobenzamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-2-7-12-10(13)8-3-5-9(11)6-4-8/h2-6H,1,7,11H2,(H,12,13)
InChI key
HOCZMGVWCSGVEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50175
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50175
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)