주요 문서
ENA238712284
Enamine
1-benzylpyrrolidine-3-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.3
MDL number:
Iupac Name
1-benzyl-3-pyrrolidinesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C11H14FNO2S/c12-16(14,15)11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
InChI key
KCLJEZPHJZQPIW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50305
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50305
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)