주요 문서
ENA238712137
Enamine
N-(3-amino-2-methylphenyl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.28
MDL number:
Iupac Name
N-(3-amino-2-methylphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C14H14N2O/c1-10-12(15)8-5-9-13(10)16-14(17)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,15H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
UPBIVMVNDOALIE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50168
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50168
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)