주요 문서
ENA238711945
Enamine
[4-(3-bromophenyl)oxan-4-yl]methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
306.63
MDL number:
Iupac Name
[4-(3-bromophenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16BrNO.ClH/c13-11-3-1-2-10(8-11)12(9-14)4-6-15-7-5-12;/h1-3,8H,4-7,9,14H2;1H
InChI key
NVAGDFKSLDEAJV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49889
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49889
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)