주요 문서
ENA238711897
Enamine
2,5-dichloro-N-methylaniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.51
MDL number:
Iupac Name
2,5-dichloro-N-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7Cl2N.ClH/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;/h2-4,10H,1H3;1H
InChI key
VJYJHQCCZQKENF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49830
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49830
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)