주요 문서
ENA238711808
Enamine
7-chloro-5-(propan-2-yl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.64
MDL number:
Iupac Name
7-chloro-5-isopropyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9ClN4/c1-5(2)6-3-7(9)13-8(12-6)10-4-11-13/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
InChI key
LLVPPVYOAOQENB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49704
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49704
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)