주요 문서
ENA238711629
Enamine
6-fluoro-5-nitro-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.12
MDL number:
Iupac Name
6-fluoro-5-nitro-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H3FN2O4/c9-4-2-5-3(1-6(4)11(14)15)7(12)8(13)10-5/h1-2H,(H,10,12,13)
InChI key
PUULBMGUQRBTGM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49072
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49072
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)