주요 문서
ENA238711569
Enamine
1-[3-(aminomethyl)phenyl]-3-(3-methylphenyl)urea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.32
MDL number:
Iupac Name
N-[3-(aminomethyl)phenyl]-N'-(3-methylphenyl)urea
Inchi Code
1S/C15H17N3O/c1-11-4-2-6-13(8-11)17-15(19)18-14-7-3-5-12(9-14)10-16/h2-9H,10,16H2,1H3,(H2,17,18,19)
InChI key
JMGHBGDVNXGGGH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45553
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45553
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)