주요 문서
ENA238711500
Enamine
2-aminopyridine-3-carbothioamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.21
MDL number:
mp
128-129
Iupac Name
2-amino-3-pyridinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C6H7N3S/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
InChI key
DXTFWTHGGXGSCN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44142
Melting Point
128-129
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44142
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)