주요 문서
ENA238711489
Enamine
2-amino-4-chloro-N-propylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.68
MDL number:
Iupac Name
2-amino-4-chloro-N-propylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O/c1-2-5-13-10(14)8-4-3-7(11)6-9(8)12/h3-4,6H,2,5,12H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
ANGDOQGIJBNKFH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45424
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45424
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)