주요 문서
ENA238711411
Enamine
2-amino-2-phenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.73
MDL number:
Iupac Name
2-oxo-1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O.ClH/c13-11(10-6-2-1-3-7-10)12(15)14-8-4-5-9-14;/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9,13H2;1H
InChI key
PYKOTXMFKSASFM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45211
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45211
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)