주요 문서
ENA238711035
Enamine
3-[(2-ethoxyethoxy)methyl]aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.26
MDL number:
Iupac Name
3-[(2-ethoxyethoxy)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-2-13-6-7-14-9-10-4-3-5-11(12)8-10/h3-5,8H,2,6-7,9,12H2,1H3
InChI key
NXQMKGBVRDJEGI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43993
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43993
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)